Acridine orange (chlorid salt), hydrate ∼80%, ren
Katalog # ACRO423340010
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Orange to brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤5 % (105°C)
- UV spectrophotometry:≥75 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Smält Pt:284…287 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-614-0
ADR:6.1,III
:301.81 g/mol (anhy)
:GHS08
CAS-nummer:1704465-79-1
Formel:C₁₇H₂₀ClN₃·H₂O
MDL-nummer:MFCD00150070