ContactUsLinkComponent
Acridine orange (chlorid salt) 10 mg/ml i vatten, high purity (AO)
Acridine orange (chlorid salt) 10 mg/ml i vatten, high purity (AO)
Catalog # 40039.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
undefined
Acridine orange (chlorid salt) 10 mg/ml i vatten, high purity (AO)
Catalog # 40039.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    10 mL
  • Seq:
    2275
Specifications
About this item
 :
 :301.81 g/mol (anhy)
EINECS:233-353-6
 :GHS08
CAS Number:65-61-2
 :1704465-79-1
Formula:C₁₇H₁₉N₃·HCl·xH₂O
MDL Number:MFCD00012660