Octyl-β-D-thioglucopyranoside, Calbiochem®
Katalog # 494461-5
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:308.44 g/mol
Förvaringstemperatur:Frys
CAS-nummer:85618-21-9
Formel:C₁₄H₂₈O₅S
MDL-nummer:MFCD00012189