Orders LinkContactUsLinkComponent
Vancomycin hydrochloride
Vancomycin hydrochloride
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # MOLE16685638-1G
Marketsource
Leverantör:   Molekula
Vancomycin hydrochloride
Katalog # MOLE16685638-1G
Leverantör:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  1404-93-9
Vancomycin hydrochloride
Glass bottle for solids, 1 g
CAS-nummer:  1404-93-9
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-3-(2-Amino-2-oxoethyl)-44-[[2-O-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-10,19-dichloro-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-7,22,28,30,32-pentahydroxy-6-[[(2R)-4-methyl-2-(methylamino)-1-oxopentyl]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine-26-carboxylic acid xhydrochloride, Vancomycin supplement
  • CAS-nummer:1404-93-9
  • Formel:C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
  • MDL-nummer:MFCD03613611
  • Molecular Weight:1485.71 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1 g