Thymidine (2'-deoxythymidine)
Katalog # ROTH2325.3
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:242.23 g/mol
EINECS:200-070-4
:GHS08
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:50-89-5
:146183-25-7
Formel:C₁₀H₁₄N₂O₅
MDL-nummer:MFCD00006537