Ponceau S
Katalog # A2935.0500
Leverantör: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Om denna produkt
:
:760.56 g/mol
EINECS:228-319-2
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:6226-79-5
Formel:C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MDL-nummer:MFCD00003892