Naphthol AS-MX phosphate, Sigma-Aldrich®
Katalog # 855-20ML
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:20 mL
- Seq:2305
Specifikationer
Om denna produkt
:
:M-Clarity™ quality level = MQ500
EINECS:216-480-1
:GHS07
Förvaringstemperatur:Frys
CAS-nummer:1596-56-1
Formel:C₁₉H₁₈NO₅P
MDL-nummer:MFCD00042711