MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) free acid ≥98%, Ultra Pure Grade
J589-100G
:
- Förpackningstyp:HDPE bottle
- Förp.:100 g
- Seq:3401
- Melting Point:276 – 284 °C
- Moisture (KF):<1%
- Purity:>98%
- Solubility (33.3%, water):Pass
:
:225.27 g/mol
:269-989-6
:GHS07
:Omgivande
:68399-77-9
:C₇H₁₅NO₅S
:MFCD00009629