N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Katalog # MOLE10783994-5G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:241.33 g/mol
CAS-nummer:77377-52-7
Formel:C₉H₁₈F₃NOSi
MDL-nummer:MFCD00009671