ContactUsLinkComponent
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Katalog # MOLE10783994-5G
Leverantör:  Molekula
CAS-nummer:  
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Katalog # MOLE10783994-5G
Leverantör:  Molekula
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :241.33 g/mol
CAS-nummer:77377-52-7
Formel:C₉H₁₈F₃NOSi
MDL-nummer:MFCD00009671