(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG)
Katalog # PIER34055
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:301.25 g/mol
Förvaringstemperatur:Frys
EINECS:206-716-1
CAS-nummer:369-07-3
Formel:C₁₂H₁₅NO₈
MDL-nummer:MFCD00063255