ContactUsLinkComponent
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG) för syntes, Sigma-Aldrich®
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG) för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.41747.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG) för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.41747.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifications
Specification Test Results
  • Molar Mass:
    301.25 g/mol
  • Hill Formula:
    C12H15NO8
Specification Test Results
About this item
 :
 :301.25 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Storage Temperature:Frys
EINECS:206-716-1
CAS Number:369-07-3
Formula:C₁₂H₁₅NO₈
MDL Number:MFCD00063255