FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Katalog # MOLE43825432-1G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:389.381 g/mol
EINECS:222-042-0
:GHS07
Förvaringstemperatur:Kylskåp
CAS-nummer:3326-32-7
Formel:C₂₁H₁₁NO₅S
MDL-nummer:MFCD00005063