Brilliant green ≥90%, Sigma-Aldrich®
Katalog # B6756-100G
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:482.65 g/mol
Smält Pt:210 °C (dec., lit.)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:211-190-1
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:633-03-4
Formel:C₂₇H₃₄N₂O₄S
MDL-nummer:MFCD00011880