Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Azure A
Azure A, Sigma-Aldrich®
Azure A, Sigma-Aldrich®
A2918-25G
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Azure A, Sigma-Aldrich®
A2918-25G
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
25 g
Seq:
3308
:
:
291.797 g/mol
:
M-Clarity™ quality level = MQ200
:
208-510-7
:
GHS07
:
Omgivande
:
531-53-3
:
C₁₄H₁₄ClN₃S
:
MFCD00012112