4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol för syntes, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.14037.0025
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:280 °C
- Molar Mass:142.17 g/mol
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:142.18 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:213-721-2
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1004-39-3
Formel:C₄H₆N₄S
MDL-nummer:MFCD00006078