ContactUsLinkComponent
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) för syntes
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) för syntes
Catalog # 8.18367.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) för syntes
Catalog # 8.18367.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    126 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    300 °C
  • Molar Mass:
    131.17 g/mol
  • pH:
    5.9 (10 g/l, H2O, 22 °C)
Specification Test Results
About this item
 :
 :131.2 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:424-750-7
CAS Number:20859-02-3
Formula:C₆H₁₃NO₂
MDL Number:MFCD00064218