Natriumvätesulfit, Reagent Grade
Katalog # N822-500G
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Chloride Content:<0.02%
- Heavy Metals (as Pb):<0.001%
- Insoluble Matter:<0.005%
- Iron:<0.002%
- Titration by Na₂SO₃ (%SO₂):>58.5%
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Merck Index:12,08731
Smält Pt:300 °C
Densitet:2,476 g/cm³ (20 °C)
ADR:8,III
:104.06 g/mol
EINECS:231-548-0
FN:2693
:GHS07
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7631-90-5
Formel:HNaO₃S
MDL-nummer:MFCD00167602