ContactUsLinkComponent
Tenn 1.000 mg/l 20% saltsyra (av Sn) standard för AAS och ICP
Tenn 1.000 mg/l 20% saltsyra (av Sn) standard för AAS och ICP
Katalog # PERCN9300161
Leverantör:  PerkinElmer
CAS-nummer:  
Tenn 1.000 mg/l 20% saltsyra (av Sn) standard för AAS och ICP
Katalog # PERCN9300161
Leverantör:  PerkinElmer
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    20% HCl
  • Förp.:
    1
  • Element:
    Tenn
  • Symbol:
    Sn