ContactUsLinkComponent
Tallium 1.000 mg/li utspädd salpetersyra (av TlNO3) standard för AAS och ICP
Tallium 1.000 mg/li utspädd salpetersyra (av TlNO3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300170
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Tallium 1.000 mg/li utspädd salpetersyra (av TlNO3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300170
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förp.:
    1
  • Element:
    Thallium
  • Symbol:
    Tl