ContactUsLinkComponent
Fosfor 1.000 mg/l vatten (av (NH4)PO4H2) standard för AAS och ICP
Fosfor 1.000 mg/l vatten (av (NH4)PO4H2) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300139
Leverantör:  PerkinElmer
CAS-nummer:  
Fosfor 1.000 mg/l vatten (av (NH4)PO4H2) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300139
Leverantör:  PerkinElmer
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    H₂O
  • Förp.:
    1
  • Pk Info:
    1× 500 ml
  • Element:
    Phosphorus
  • Symbol:
    P