ContactUsLinkComponent
Kalium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av KNO3) standard för AAS och ICP
Kalium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av KNO3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300141
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Kalium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av KNO3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300141
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förp.:
    1
  • Pk Info:
    1× 500 ml
  • Element:
    Kalium
  • Symbol:
    K