ContactUsLinkComponent
Holmium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (de Ho2O3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300123
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Holmium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (de Ho2O3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300123
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förp.:
    1
  • Element:
    Holmium
  • Symbol:
    Ho