ContactUsLinkComponent
Kalcium 1.000 mg/li dil. salpetersyra (av CaCO3) standard för AAS och ICP
Kalcium 1.000 mg/li dil. salpetersyra (av CaCO3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300108
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Kalcium 1.000 mg/li dil. salpetersyra (av CaCO3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300108
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förp.:
    1
  • Element:
    Kalcium
  • Symbol:
    Ca