ContactUsLinkComponent
Tungsten 1.000 mg/l vatten (av (NH4)2WO4) standard för AAS och ICP
Tungsten 1.000 mg/l vatten (av (NH4)2WO4) standard för AAS och ICP
  PERCN9300163
 :  
Tungsten 1.000 mg/l vatten (av (NH4)2WO4) standard för AAS och ICP
  PERCN9300163
 :  
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    H₂O
  • Förp.:
    1
  • Element:
    Volfram
  • Symbol:
    W