ContactUsLinkComponent
Strontium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Sr(NO3)2) standard för AAS och ICP
Strontium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Sr(NO3)2) standard för AAS och ICP
Katalog # PERCN9300153
Leverantör:  PerkinElmer
CAS-nummer:  
Strontium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Sr(NO3)2) standard för AAS och ICP
Katalog # PERCN9300153
Leverantör:  PerkinElmer
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förp.:
    1
  • Element:
    Strontium
  • Symbol:
    Sr