ContactUsLinkComponent
Natrium 1.000 mg/l i utspädd Salpetersyra (av Na2CO3) standard för AAS och ICP
Natrium 1.000 mg/l i utspädd Salpetersyra (av Na2CO3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300152
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Natrium 1.000 mg/l i utspädd Salpetersyra (av Na2CO3) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300152
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förp.:
    1
  • Element:
    Natrium
  • Symbol:
    Na