Litium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Li2CO3) standard för AAS och ICP
PERCN9300129
:
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:2% HNO₃
- Förp.:1
- Beskrivning:Litium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Li2CO3) standard för AAS och ICP
- Element:Litium
- Symbol:Li