ContactUsLinkComponent
Indium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av In) standard för AAS och ICP
Indium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av In) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300124
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Indium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av In) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300124
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förp.:
    1
  • Element:
    Indium
  • Symbol:
    In