ContactUsLinkComponent
Cerium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Ce(NO3)3.6H2O) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300110
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Cerium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Ce(NO3)3.6H2O) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300110
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förp.:
    1
  • Element:
    Cerium
  • Symbol:
    Ce