ContactUsLinkComponent
Svavel 1.000 mg/li vatten (av (NH4)2SO4) standard för AAS och ICP
Svavel 1.000 mg/li vatten (av (NH4)2SO4) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300154
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Svavel 1.000 mg/li vatten (av (NH4)2SO4) standard för AAS och ICP
Catalog # PERCN9300154
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    H₂O
  • Förp.:
    1
  • Symbol:
    S