ContactUsLinkComponent
Cesium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av CsNO3) standard för AAS och ICP
Cesium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av CsNO3) standard för AAS och ICP
Katalog # PERCN9300111
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Cesium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av CsNO3) standard för AAS och ICP
Katalog # PERCN9300111
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2% HNO₃
  • Förp.:
    1
  • Element:
    Cesium
  • Symbol:
    Cs