Temperature compensator (ATC)
Temperaturkompensator, PT1000, Pt1000, −30...+130 °C, ATC med 1 m-kabel och 2 banankontakter, Rostfritt stål, PTFE-överdragen, 4×110 mm
Katalog # CONSST10N
Leverantör: CONSORT
Gå till:
Product Details & Documents
General purpose temperatur sensor for field use.
- Stainless steel body, PTFE coated
- Not suitable for very aggressive fluids
Specifikationer
- Mätområde:−30...+130 °C
- Beskrivning:Temperaturkompensator, PT1000
- Material:Rostfritt stål, PTFE-överdragen
- Anslutning:ATC med 1 m-kabel och 2 banankontakter
- Typ:Pt1000
- Ø×L:4×110 mm