Orders LinkContactUsLinkComponent
Square HDPE Bottle
Square HDPE Bottle
Leverantör:   Sampling Systems
Square HDPE Bottle
Leverantör:  Sampling Systems
Certificates
Square HDPE Bottle
Square HDPE Bottle
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Square HDPE bottles for use with a range of liquids and powders.
  • Different sizes available
  • Ribbed sides for easy handling
  • Available from stock
  • Fast delivery
This range of HDPE containers are perfect for use with a range of powders and liquids. They have a handy square space-saving shape and incorporate side ridges for easy handling when wet.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • SAMP8165A-250
    Provtagningsflaska, HDPE, 250 ml
    Provtagningsflaska, HDPE, 250 ml
    250 ml
    HDPE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 84,00 kr
    84,00 kr
    1 * 1 Items
       84,00 kr
  • SAMP8165A-500
    Square bottle
    Square bottle
    500 ml
    HDPE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 105,00 kr
    105,00 kr
    1 * 1 Items
       105,00 kr
  • SAMP8165A-1000
    Square bottle
    Square bottle
    1000 ml
    HDPE
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 115,00 kr
    115,00 kr
    1 * 1 Items
       115,00 kr