Orders LinkContactUsLinkComponent
Sleeve Sampler
Sleeve Sampler
Leverantör:   Sampling Systems
Sleeve Sampler
Leverantör:  Sampling Systems
Certificates
Sleeve Sampler
6 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The sleeve sampler is specially designed for large volumes at great depths.
  • Adjustable length and bright finish design
  • Extremely strong and robust extension rods
Suitable for free-flowing powders and granules.
Product Family Options
Produktinformation
  • Material
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • SAMP1035T-150
    Provkammare
    Provkammare
    Rostfritt stål 316L
    1500 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 050,00 kr
    5 050,00 kr
    1 * 1 Items
       5 050,00 kr
  • SAMP1035P-150
    Sample chamber, 150 ml
    Sample chamber, 150 ml
    Rostfritt stål 316L
    1500 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9 225,00 kr
    9 225,00 kr
    1 * 1 Items
       9 225,00 kr
  • SAMP1035T-200
    Sample chamber, 200 ml
    Sample chamber, 200 ml
    Rostfritt stål 316L
    200 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 125,00 kr
    5 125,00 kr
    1 * 1 Items
       5 125,00 kr
  • SAMP1035A-1000
    Heavy duty handle
    Heavy duty handle
    Rostfritt stål 316L
    1000 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 600,00 kr
    3 600,00 kr
    1 * 1 Items
       3 600,00 kr
  • SAMP1035A-1500
    Heavy duty handle
    Heavy duty handle
    Rostfritt stål 316L
    1500 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 000,00 kr
    4 000,00 kr
    1 * 1 Items
       4 000,00 kr
  • SAMP1035E-1000
    Extension rod
    Extension rod
    Rostfritt stål 316L
    1000 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 475,00 kr
    3 475,00 kr
    1 * 1 Items
       3 475,00 kr