Industrial electrodes (pH/ATC)
CONSSP22Y
: CONSORT
- Anslutning:S8
- Ø×L:12×110 mm
- För:Alkaline solutions, high temperature fluids, photo baths, ink
- Typ:Dubbel koppling, förseglad
- Beskrivning:pH-elektrod, industriell, hög temperatur
- Material:Glas
- Diafragma:Double junction
- Elektrolyt:Sealed
- Förp.:1
- Temp:+5...+110 °C
- pH:0 - 14