Orders LinkContactUsLinkComponent
Redox/ORP electrodes
Platina ORP (redox) elektroder, 0...±2000 mV, Enkel koppling, påfyllningsbar, S7, Glas, 0...+100 °C, 12×110 mm, Allmänt bruk
  CONSSO60X
 :   CONSORT
Redox/ORP electrodes
  CONSSO60X
 :  CONSORT
Redox/ORP electrodes
Redox/ORP electrodes
Platina ORP (redox) elektroder, 0...±2000 mV, Enkel koppling, påfyllningsbar, S7, Glas, 0...+100 °C, 12×110 mm, Allmänt bruk
2 025,00 kr
1 * 1 Items
  • Anslutning:
    S7
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • För:
    Allmänt bruk
  • Typ:
    Enkel koppling, påfyllningsbar
  • Beskrivning:
    Platina ORP (redox) elektroder, 0...±2000 mV
  • Material:
    Glas
  • Temp:
    0...+100 °C