Wipers for general applications, PIG®
Leverantör: NEW PIG
Gå till:
Om denna produkt
These cellulose wipes with adhesive latex binder are ideal for all kinds of jobs - from cleaning parts to cleaning hands.
- Constructed of soft, absorbent cellulose fibers with a high-quality binder to increase strength for wet or dry wiping
- Made thick and absorbent to quickly soak up oils, degreasers and other liquids
- Low-lint material won't leave residue or create a mess
- Excellent for a variety of wiping applications from quick cleanups to degreasing
- Available 1/4 folded and poly wrapped, as economical rolls or in convenient pop-up boxes
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These cellulose wipes with adhesive latex binder are ideal for all kinds of jobs - from cleaning parts to cleaning hands.
- Constructed of soft, absorbent cellulose fibers with a high-quality binder to increase strength for wet or dry wiping
- Made thick and absorbent to quickly soak up oils, degreasers and other liquids
- Low-lint material won't leave residue or create a mess
- Excellent for a variety of wiping applications from quick cleanups to degreasing
- Available 1/4 folded and poly wrapped, as economical rolls or in convenient pop-up boxes
Product Family Options
Produktinformation
- FärgL×BFörp.TillgänglighetPrice
- NEWPWIP230Torkdukar, för flera användningsområden, 1/4-viktaTorkdukar, för flera användningsområden, 1/4-viktaBlå330×300 mm56 torkdukar/förp.Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 56 Items1 850,00 kr
- NEWPWIP310Torkdukar, för flera användningsområden, 1/4-viktaTorkdukar, för flera användningsområden, 1/4-viktaVit330×300 mm56 torkdukar/förp.Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 56 Items1 850,00 kr
- NEWPWIP235Torkdukar, för flera användningsområden, perforerad rulleTorkdukar, för flera användningsområden, perforerad rulleBlå300×170 mm415 torkdukar/rulleLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2 Rulle1 075,00 kr
- NEWPWIP231Torkdukar, för flera användningsområden, i popup-lådaTorkdukar, för flera användningsområden, i popup-lådaBlå420×240 mm75 torkdukar/kartongLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 900 Items1 * 900 Items - 1 925,00 kr1 925,00 kr1 * 900 Items1 925,00 kr
- NEWPWIP311Torkdukar, för flera användningsområden, i popup-lådaTorkdukar, för flera användningsområden, i popup-lådaVit420×240 mm75 torkdukar/kartongLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 75 Items160,00 kr