Hydrometers
Leverantör: Alla France
Gå till:
Om denna produkt
Glass hydrometer calibrated at 60 °F (15,56 °C).
- Graduated in specific gravity (SG)
- Reading below meniscus
Förpackning: In a plastic case.
Tjänster: Other temperatures of calibration upon request.
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Glass hydrometer calibrated at 60 °F (15,56 °C).
- Graduated in specific gravity (SG)
- Reading below meniscus
Förpackning: In a plastic case.
Tjänster: Other temperatures of calibration upon request.
Product Family Options
Produktinformation
- MätområdeIndelningLängdMaterialTillgänglighetPrice
- ALLA3052TB065/60QPHydrometerHydrometer0,650 – 1,000 SG0,005 SG310 mmGlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items305,00 kr
- 614-1642HydrometerHydrometer0,800 – 1,000 SG0,002 SG300 mmGlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items440,00 kr
- ALLA3006TB070/60QPHydrometerHydrometer0,650 – 1,000 SG0,01 SG290 mmGlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items690,00 kr
- ALLA3052FG150/60QPHydrometerHydrometer1,500 – 2,000 SG0,005 SG235 mmGlasLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items660,00 kr