Säkerhetskärl
Leverantör: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Certifikat
Om denna produkt
High quality, chemically resistant stainless steel with PTFE gaskets.
- Säker fyllning och dosering av brandfarliga vätskor
- Handtag tillverkat i pulverlackerad aluminium
- Ergonomisk design för säker hantering
- Flamskydd mot öppna lågor
- Tryckventil (luftning från ~ 0,3 bar) i självstängande doseringsutrustning
For safe and comfortable handling of small amounts of flammable liquids.