Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles
Extraction thimbles
Leverantör:   Lenz Laborglas
Extraction thimbles
Leverantör:  Lenz Laborglas
Certificates
Extraction thimbles
Extraction thimbles
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass tubes with sintered filter disc (porosity: 0), for extractors acc. to Thielepape.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Tillgänglighet
    Price
  • 30 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 900,00 kr
    900,00 kr
    1 * 1 Items
       900,00 kr
  • 150 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 930,00 kr
    930,00 kr
    1 * 1 Items
       930,00 kr
  • 250 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 175,00 kr
    1 175,00 kr
    1 * 1 Items
       1 175,00 kr