Enkanalspipetter, elektronisk, ställbar volym, Picus®
Katalog # 613-1967
Leverantör: Sartorius
Specifikationer
- Volym:10 - 300 µl
- Seq:03
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Increment:0,2 µl
- Noggrannhet:±0,40 %
- Reproducerbarhet:<0,15 %
- Förp.:1
- För pipettspetsar:350 / F300 µl
- Med Safe-Cone filter:613-4070, 613-0693
Specifikationer
Om denna produkt
Liten och lätt elektronisk pipett som gör arbetet lättare, skyddar användaren från skada tack vare optimal arbetsställning och ger noggrann och precis pipetteringsresultat.
- Hjälper att undvika pipettering relaterade symptom som RSI (belastningsskador)
- Ergonomisk med elektronisk spetsavkastning, hjul för att bläddra genom menyn, ställa in volymen, kontrollera manuell pipettering och med fjäderlätt driftsknapp
- Felkontrollsystem garanterar tillförlitligheten för resultatet
- Unik Tracker för pipettering, omvänd pipettering och multipel dispensering för enklare arbete med plattor
- Enkelt underhåll av de nedre delarna med GLP information inbyggd i programvaran för uppföljning av service och kalibrering
- Autoklaverbar (endast nedre delen)
Det finns två typer av filter: Safe-Cone standard och Safe-Cone Plus. Standardfiltret rekommenderas för rutinapplikationer och Plus-filtret för mer krävande applikationer, som cellodling,arbete med bakterier och virus och molekylärbiologiskt arbete.
Ordering information: Levereras med USB kabel. Laddningsställ och USB adapter kan köpas separat.