Specifikationer
- Färgkod:2 × Orange
- Förp.:4 påsar, 25 vardera
- Steril:-
- Volym:10 ml
- Seq:35
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Specifikationer
Om denna produkt
Combitips advanced® fungerar enligt principen om positiv förskjutning. Därför dispenserar de alltid rätt volym, oberoende av densiteten hos vätskan och dess flödeskarakteristika (t.ex. ökat ångtryck eller ökad viskositet). Idealiska för användning med alla Eppendorf multipetter.
- En ergonomisk utformning med den unika trattformen förhindrar skador på handskar och säkerställer bekväm hantering
- Individuell färgkodning för snabb identifiering
- Förlängda spetsar (för 2,5; 5 och 10 ml) för total tömning av alla vanliga rör vilket förhindrar provförlust
- Nio volymstorlekar (0,1 till 50 ml) ger ett maximalt spektrum av dispenseringsvolymer med inkrement så låga som 100 nanoliter beroende på använd Combitip
- Combitips advanced finns i olika renhetsklasser för att antal olika tillämpningar
Renhetsklasser:
Eppendorf Quality™: basrenhetsklass
PCR Clean: fria från DNas, RNas, humant DNA och PCR-inhibitorer; testade och certifierade av externt ackrediterat laboratorium.
Eppendorf Biopur®: sterila; fria från ATP, pyrogener, DNas, RNas, humant och bakteriellt (E. coli) DNA, samt PCR-inhibitorer; testade och certifierade av externt ackrediterat laboratorium.
Forensic DNA Grade: fria från DNas, RNas, humant DNA och PCR-inhibitorer; enligt ISO 18385.
Eppendorf ViscoTip®: denna spets är särskilt utformad och optimerad för hantering av högviskösa vätskor upp till 14000 MPa.s. För användning med det elektroniska Multipette E3(x) systemet.
Exempel på vätskor: glycerol 99,5%, Tween® 20, Triton® X-100, kollagen, motorolja SAE 90, flytande tvättmedel, målarfärger, flytande honung, senap, tomatsås, nagellack, salvor, schampo och Molasses 83°BX.
Combitips® Biopur® är individuellt förpackade i blisterförpackning med ytterligare en plastpåse för användning i renrum.