Spiralplattspridare, WASP 2
710-0915
- Beskrivning:Sprialplattspridare, WASP 2
- Förp.:1
Spiralplattor används i hög utsträckning inom livsmedelsindustrin för att testa säkra bakterienivåer. Läkemedel, kosmetika, vatten, samt mun- och hudbakterier är exempel på andra användningsområden. WASP 2 (Whitley Automatic Spiral Plater) använder modern teknik som ger mikroprocessorstyrda stegmotorrörelser, vilket strömlinjeformar och automatiserar den traditionella tekniken för spiralplattor.
- Tar bort behovet av seriespädningar
- Minimal installationstid
- Reducerar kostnaden per test
- Standardiserar räknemetoder
: Inkluderar vattenburkar, reservflaskor med blekmedel, engångsbägare och verktygsset.