Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, straight through, with tip
Stopcocks, straight through, with tip
Leverantör:   COWIE
Stopcocks, straight through, with tip
Leverantör:  COWIE
Certificates
Stopcocks, straight through, with tip
Stopcocks, straight through, with tip
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Made of PTFE.
  • Available with PP or glass tip
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Product Family Options
Tips for burettes
Produktinformation
  • Hål Ø.
    Tillgänglighet
    Price
  • PP
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 240,00 kr
    240,00 kr
    1 * 10 Items
       240,00 kr
  • Glas
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 240,00 kr
    240,00 kr
    1 * 10 Items
       240,00 kr
Produktinformation
  • Hål Ø.
    Tillgänglighet
    Price
  • 661-1181
    with polypropylene tip
    with polypropylene tip
    2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 360,00 kr
    360,00 kr
    1 * 1 Items
       360,00 kr
  • COWI016.9203-B
    with glass tip
    with glass tip
    2 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 360,00 kr
    360,00 kr
    1 * 1 Items
       360,00 kr