Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, round bottom, with three parallel necks
Leverantör:   witeg Labortechnik
Flasks, round bottom, with three parallel necks
Leverantör:  witeg Labortechnik
Certificates
Flasks, round bottom, with three parallel necks
Flasks, round bottom, with three parallel necks
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Typical applications: distillation, extraction.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Hylsa
    Sidohals
    Tillgänglighet
    Price
  • 6000 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 300,00 kr
    6 300,00 kr
    1 * 1 Items
       6 300,00 kr
  • 1000 ml
    29/32 NS
    14/23 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 300,00 kr
    1 300,00 kr
    1 * 1 Items
       1 300,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    19/26 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 300,00 kr
    2 300,00 kr
    1 * 1 Items
       2 300,00 kr