ContactUsLinkComponent
Cleanroom wipes, sterile, Vertex®
Cleanroom wipes, sterile, Vertex®
Supplier:  Texwipe
Certificates
undefined
Cleanroom wipes, sterile, Vertex®
Supplier:  Texwipe
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 115-1413
  • 115-1411
  • 115-2508
  • Modell:
  • Högsorberande
  • Högsorberande
  • Vertex® High sorption
  • Absorptionsförmåga:
  • 450 ml/m²
  • 450 ml/m²
  • 450 ml/m²
  • Absorptionsförmåga – hastighet:
  • 0,3 s
  • 0,3 s
  • 0,3 s
  • Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
  • 0,01 g/m²
  • 0,01 g/m²
  • 0,01 g/m²
  • Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
  • 0,02 g/m²
  • 0,02 g/m²
  • 0,02 g/m²
  • Fibrer (>100 µm):
  • 200/m²
  • 200/m²
  • 200/m²
  • Partikelgenerering (0,5 - 5 µm, by ASTM E2090 Test):
  • 3,0 × 10⁶/m²
  • 3,0 × 10⁶/m²
  • 3,0 × 10⁶/m²
  • Partikelgenerering (5 - 100 µm, by ASTM E2090 Test):
  • 66000/m²
  • 66000/m²
  • 66000/m²
Specifications