AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) ≥98%, Proteomics Grade
Katalog # M182-500MG
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:500 mg
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Protease:NONE
- Purity (Titration):98 %
- Solubility (0.02%, Water):PASS
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:239.69 g/mol
Förvaringstemperatur:Kylskåp
FN:3261
ADR:8,II
:GHS07
CAS-nummer:30827-99-7
Formel:C₈H₁₁ClFNO₂S
MDL-nummer:MFCD00132962