DIPSO
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # MOLE34218155-100G
Marketsource
Leverantör: Molekula
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: 3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
- CAS-nummer:68399-80-4
- Formel:C₇H₁₇NO₆S
- MDL-nummer:MFCD00038353
- Molecular Weight:261.29 g/mol
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:269-992-2
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g