N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-16, SB-16)
Katalog # MOLE57354850-25G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
:391.6500 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:218-918-7
CAS-nummer:2281-11-0
Formel:C₂₁H₄₅NO₃S
MDL-nummer:MFCD00036911