ContactUsLinkComponent
Inkubator, med eller utan fläkt, BD- och BF-serien
 :  Binder
undefined
Inkubator, med eller utan fläkt, BD- och BF-serien
 :  Binder
  • Catalog No:
  • 390-0009
  • 390-6146
  • 390-6034
  • Modell:
  • BF 400
  • BD 23
  • BD 400
  • Temperaturvariation (tid):
  • ≤±0,2 °C @ 37 °C
  • ≤±0,2 °C @ 37 °C
  • ≤±0,1 °C @ 37 °C
  • Temperaturvariation (inom skåpet):
  • ≤±0,4 °C @ 37 °C
  • ≤±0,5 °C @ 37 °C
  • ≤±0,5 °C @ 37 °C
  • Volym:
  • 400 L
  • 20 L
  • 400 L
  • Uppvärmningssystem:
  • Med fläkt
  • Naturligt luftflöde
  • Naturligt luftflöde
  • Max. belastning per hylla (kg):
  • 35 kg
  • 12 kg
  • 35 kg
  • Effekt:
  • 850 W
  • 200 W
  • 850 W
  • Temperaturområde:
  • RT +5…100 °C
  • RT +5…100 °C
  • RT +5…100 °C
  • Vikt:
  • 135 kg
  • 26 kg
  • 135 kg
  • Temperature accuracy:
  • ±0.1°C at 37°, ±0.1°C at 50°C
  • ±0.1°C at 37°, ±0.1°C at 50°C
  • ±0.1°C at 37°, ±0.1°C at 50°C